AuftragsverfolgungKontakt
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
60 - 300 mm²/s, 0,3 K, 1,36 mm
Katalognr. SCOI285400567
Anbieter:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Katalognr. SCOI285400567
Anbieter:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
60 - 300 mm²/s, 0,3 K, 1,36 mm
Preis
SFr. 703.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
Certifications: ASTM
Technische Daten
  • Messbereich:
    60 - 300 mm²/s
  • Seq:
    07
  • Konstante:
    0,3 K
  • Ø int.:
    1,36 mm