Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 20 mm, —, PP
Katalognr. NALG71-2411-1030
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Technische Daten
- Verschlussgröße:20 mm
- Farbe:—
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:51
- Cat. No.:NALG71-2411-1030
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung