Schraubverschlüsse, Nalgene®
With stem and draw tube for wash bottle, 28 mm, Natur, PP
Katalognr. NALG71-2401-0001
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Technische Daten
- Verschlussgröße:28 mm
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:With stem and draw tube for wash bottle
- Material:PP
- Seq:53
- Cat. No.:NALG71-2401-0001
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung