Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 83B, Weiß, PP
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
- Verschlussgröße:83B
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:45
- Cat. No.:216-8973
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung