Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 63 mm, Natur, PP
Katalognr. 216-8960
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Technische Daten
- Verschlussgröße:63 mm
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:35
- Cat. No.:216-8960
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung