AuftragsverfolgungKontakt
Eimer mit Deckel, Nalgene®
Eimer mit Deckel, Nalgene®
Weiß, 7,6 L, 267 mm
Catalog # 216-0096
Eimer mit Deckel, Nalgene®
Catalog # 216-0096
Eimer mit Deckel, Nalgene®
Eimer mit Deckel, Nalgene®
Weiß, 7,6 L, 267 mm
Price
SFr. 123.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE.
  • Suitable for storage of specimens in formalin
Graduated buckets with nylon-coated wire handle and air tight white lids.
Specifications
  • Kapazität:
    7,6 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    267 mm
  • Cat. No.:
    216-0096
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung