Eimer, Nalgene®
Eimer 10,4 Liter, Weiß, 10,4 L
Katalognr. 216-0094
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Mit Graduierung
- Sehr gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbar
Universaleimer ohne Ausguss. Nylonbeschichteter Handgriff zum stabilen, komfortablen Tragen.
Technische Daten
- Kapazität:10,4 L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Eimer 10,4 Liter
- Cat. No.:216-0094
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung