VWR®, Hydrometer, M100
1,100 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
614-0112
Hydrometer mit spezifischem Gewicht.
- Entspricht ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
- Kalibriertemperatur: 20 °C
- Teilung 0,002 g/ml
Länge: 250 mm
Certifications: ISO 649, BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: In einem stabilen, transparenten Kunststoffgehäuse.
Caution:
Documents
- Länge:250 mm
- Seq:04
- Teilung:0,002 g/ml
- Messbereich:1,100 - 1,200 g/ml