AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Hydrometer, M100
VWR®, Hydrometer, M100
1,000 - 1,100 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Catalog # 614-0111
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Hydrometer, M100
Catalog # 614-0111
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Hydrometer, M100
VWR®, Hydrometer, M100
1,000 - 1,100 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Price
SFr. 28.70
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer mit spezifischem Gewicht.
  • Entspricht ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Kalibriertemperatur: 20 °C
  • Teilung 0,002 g/ml
Länge: 250 mm
Certifications: ISO 649, BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: In einem stabilen, transparenten Kunststoffgehäuse.
Caution:
Specifications
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    1,000 - 1,100 g/ml