AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Hydrometer, M50 | Avantor
VWR®, Hydrometer, M50
, M50, 1,050 - 1,100 g/ml, 0,001 g/ml, 20 °C, 270 mm, Glas
Katalognr. 614-0316
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Hydrometer, M50
Katalognr. 614-0316
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Hydrometer, M50
VWR®, Hydrometer, M50
, M50, 1,050 - 1,100 g/ml, 0,001 g/ml, 20 °C, 270 mm, Glas
Preis
SFr. 30.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer mit spezifischem Gewicht.
  • Entspricht ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Kalibriertemperatur: 20 °C
  • Teilung 0,001 g/ml
Länge: 270 mm
Zertifizierung: ISO 649. BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung: In einem stabilen, transparenten Kunststoffgehäuse.
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Länge:
    270 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    06
  • Kalibriertemperatur:
    20 °C
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Modell:
    M50
  • Messbereich:
    1,050 - 1,100 g/ml