VWR®, Hydrometer, M50
, M50, 0,950 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml, 20 °C, 270 mm, Glas
Katalognr. 614-0314
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Hydrometer mit spezifischem Gewicht.
- Entspricht ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
- Kalibriertemperatur: 20 °C
- Teilung 0,001 g/ml
Länge: 270 mm
Zertifizierung: ISO 649. BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung: In einem stabilen, transparenten Kunststoffgehäuse.
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Technische Daten
- Länge:270 mm
- Material:Glas
- Seq:04
- Kalibriertemperatur:20 °C
- Teilung:0,001 g/ml
- Modell:M50
- Messbereich:0,950 - 1,000 g/ml