VWR®, Nitrilhandschuhe
L, Blau, 240 mm, 100/Box
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese beidseitig tragbaren Handschuhe bieten zusätzlichen Schutz, insbesondere bei empfindlicher Haut.
- Unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
- Sehr widerstandsfähig gegen chemikalische Lösungsmittel und Fette
- Ausgezeichneter Grip, speziell bei nassen Gegenständen
- Speziell für Latex-Allergiker entwickelt
Für den Laborgebrauch in pharmazeutischen und industriellen Anwendungen, sowie in der Lebensmittelindustrie.
Zertifizierung: EN ISO 3741 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Kat. III; AQL 1.5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Achtung! Bitte beachten: * Dicke ist doppelt gemessen, Minimalwerte
Choosing the right glove for the job in hand Regulatory changes affecting our VWR collection gloves VWR Collection gloves pass thorough testing
CoC VWR Gloves Nitrile Ambi Powder-Free CoC VWR®, Nitrile Gloves, 240 mm Length, Blue CoC_VWRI112-2371_2021-01 L074250 2101 CoC_VWRI112-2371_2021-02 L000044 2102 CoC_VWRI112-2371_2021-03 L077812 2103
Mehr
Technische Daten
- Handschuhgröße:L
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Blau
- Länge:240 mm
- Seq:03
- Cat. No.:112-2373
- Stärke - Stulpe:0,20 mm*
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Modell:Nitrile
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stärke - Handfläche:0,22 mm*
- Stärke - Finger:0,30 mm*
- Stulpenart:Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- EN Standard:EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS