AuftragsverfolgungKontakt
Kryoschreiber-Set, Nalgene®
Kryo-Schreiber-Set, Schwarz
  479-0074
Kryoschreiber-Set, Nalgene®
  479-0074
Kryoschreiber-Set, Nalgene®
Kryoschreiber-Set, Nalgene®
Kryo-Schreiber-Set, Schwarz
SFr. 19.00
  31/03/2026
1 * 4 ST
For permanent marking of cardboard, cloth labels and plastic.
  • Ink will not fade at ultra-low temperatures
  • Extra fine point
Set consists of 1 red, 1 green, 1 blue and 1 black marker.
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Kryo-Schreiber-Set
  • Cat. No.:
    479-0074
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung