Elektrodenkabel
R-Stecker für Metrohm (F-Stecker) Meter, 1 m
Catalog # 662-6117
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Elektrodenkabel mit einer Auswahl an verschiedenen Steckern, die auf die meisten pH-Messgeräte passen.
Specifications
- Bezeichnung:R-Stecker für Metrohm (F-Stecker) Meter
- Länge:1 m
- Seq:04