Reference electrodes
Bezugselektroden mit freiem Ende, Ag/AgCl-Ableitung und Nachfüllstutzen, 9828/95, +5...+135 °C, Glas, KCI 3 mol/l, Keramik, 12×120 mm, 5-m-Festkabel
Katalognr. SCOI285116851
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Dokumente
Technische Daten
- Anschluss:5-m-Festkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:9828/95
- Bezeichnung:Bezugselektroden mit freiem Ende, Ag/AgCl-Ableitung und Nachfüllstutzen
- Material:Glas
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:KCI 3 mol/l
- Temperatur:+5...+135 °C