Reference electrodes
Bezugselektrode, wartungsarm, Ag/AgCl-Ableitung, B 1881 HD, −5...+100 °C, PVDF, Paste, PVDF, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Katalognr. SCOI285111767
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Dokumente
Technische Daten
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:B 1881 HD
- Bezeichnung:Bezugselektrode, wartungsarm, Ag/AgCl-Ableitung
- Material:PVDF
- Membran:PVDF
- Elektrolyt:Paste
- Temperatur:−5...+100 °C