Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, H 9180, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Schliff, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Katalognr. SCOI285110951
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 9180
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Seq:15
- Membran:Schliff
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+135 °C
- pH:1 - 14