AuftragsverfolgungKontakt
pH electrodes, single, ScienceLine
pH electrodes, single, ScienceLine
pH-Elektrode, Kugelmembran, H-Glas, H 1180, 0 - 14, +10...+100 °C, Glas, 12×120 mm, Plug head
Katalognr. SCOI285103212
Anbieter:   SI Analytics
pH electrodes, single, ScienceLine
Katalognr. SCOI285103212
Anbieter:  SI Analytics
pH electrodes, single, ScienceLine
pH electrodes, single, ScienceLine
pH-Elektrode, Kugelmembran, H-Glas, H 1180, 0 - 14, +10...+100 °C, Glas, 12×120 mm, Plug head
Preis
SFr. 327.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Single electrodes with plug head and Silamid® reference system.
  • Membrane shape: Sphere
  • Shaft material: glass, 12 mm Ø
  • Zero point: pH = 7,0 ± 0,3
Technische Daten
  • Anschluss:
    Plug head
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Typ:
    H 1180
  • Bezeichnung:
    pH-Elektrode, Kugelmembran, H-Glas
  • Material:
    Glas
  • Temperatur:
    +10...+100 °C
  • pH:
    0 - 14