VWR®, Vortex-Mischer
Vortexmischer, EU-Stecker
444-1372
Dieser Vortex-Schüttler kombiniert moderne Elektronik mit Design und Komfort. Einfacher Start durch Drücken des Halters oder Aufsatzes. Das schwere Gehäuse schützt vor Spritzern und die runden Fußnoppen sorgen für einen sicheren, unverrückbaren Stand.
- Kreisförmig vibrierende Bewegung (Orbit 5 mm)
- Umschaltbar zwischen Dauerbetrieb und intermittierendem Betrieb
- Analoge, stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22
Delivery information: Lieferung mit Aufnahmeteller für Reagenzgläser mit 20 mm Durchmesser. Ein großer Aufnahmeteller für Kolben bis 50 ml ist optional verfügbar (siehe Zubehör).
Caution: * mit optionalem Zubehör 444-1388 und 444-1383
Documents
444-1372
Images 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Product Literature
- Bezeichnung:Vortexmischer, EU-Stecker
- Seq:01
- Cat. No.:444-1372
- Modell:Vortex-Schüttler
- Orbit:5 mm
- Motorleistung Aufnahme:51 W
- B×T×H:134×105×172 mm
- Max. Kapazität:50 ml*
- Drehzahlbereich:0 - 2500 min⁻¹
- Gewicht:2,8 kg