Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmessketten mit Kugelmembran, H 64, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Schliff, 12×170 mm, Steckkopf
Catalog # 662-1214
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Anschluss:Steckkopf
- Ø×L:12×170 mm
- Typ:H 64
- Bezeichnung:pH-Einstabmessketten mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Seq:21
- Membran:Schliff
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:0 - 14