Exsikkatoren, Nalgene®
Ohne Hahn, 330 DN, 143 mm, 330×262 mm
Katalognr. 467-3112
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Transparenter PC-Deckel und blaue PP-Basis mit oder ohne PTFE-Hahn. Für Vakuumschläuche mit 6,4 mm (¼") Innendurchmesser. Verwendbar mit allen 230-mm-Standard-Exsikkatorplatten, zum Beispiel Best.-Nr. 467-3100. Der Exsikkator 467-3110 ist nur zur Verwendung bei Raumtemperatur geeignet, 467-3112 ist autoklavierbar.
- Unterteil geeignet für alle festen Trockenmittel (nicht geeignet für konzentrierte Säuren)
- Luftdicht ohne Dichtung oder Vakuum, wenn gefettet
Ordering information: Die Platte ist nicht im Lieferumfang enthalten; bitte die passende Platte separat bestellen.
Technische Daten
- Nenngröße:330 DN
- Typ:Ohne Hahn
- Nutzbare Höhe:143 mm
- Ø-A×H:330×262 mm
- Cat. No.:467-3112
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis