Kryoboxen, Nalgene®
Ohne Unterteilung, Cryobank, Weiß, 133×133×52 mm
Katalognr. 479-3321
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PC, weiß.
- Geeignet für mechanische Gefriergeräte oder Lagerung in flüssigem Stickstoff in der Dampfphase
- Fläschchentyp: Cryobank-Röhrchen
B×T×H: 133×133×52 mm
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
Technische Daten
- Für:Cryobank
- Außen B×T×H:133×133×52 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Ohne Unterteilung
- Seq:01
- Cat. No.:479-3321
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung