Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, 40 - 100 µm, 90 mm
Katalognr. 511-0422
Anbieter:   DWK Life Sciences
Pipelinefilter, DURAN®
Katalognr. 511-0422
Anbieter:  DWK Life Sciences
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, 40 - 100 µm, 90 mm

Preis
SFr. 341.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Leitungsfilter werden zur Filtration von Gasleitungen eingesetzt, um feste Verunreinigungen (z. B. Staub) zu entfernen.

Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

Technische Daten
  • Ø:
    90 mm
  • Porengröße:
    40 - 100 µm
  • Bezeichnung:
    Pipelinefilter