Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, 100 - 160 µm, 90 mm
  511-0421
Pipelinefilter, DURAN®
  511-0421
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, 100 - 160 µm, 90 mm
SFr. 341.00
1 * 1 ST
Diese Leitungsfilter werden zur Filtration von Gasleitungen eingesetzt, um feste Verunreinigungen (z. B. Staub) zu entfernen.
Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Ø:
    90 mm
  • Porengröße:
    100 - 160 µm
  • Bezeichnung:
    Pipelinefilter
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.