Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, 40 - 100 µm, 30 mm
Katalognr. 511-0402
Anbieter:   DWK Life Sciences
Pipelinefilter, DURAN®
Katalognr. 511-0402
Anbieter:  DWK Life Sciences
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, 40 - 100 µm, 30 mm

Preis
SFr. 83.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Leitungsfilter werden zur Filtration von Gasleitungen eingesetzt, um feste Verunreinigungen (z. B. Staub) zu entfernen.

Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

Technische Daten
  • Ø:
    30 mm
  • Porengröße:
    40 - 100 µm
  • Bezeichnung:
    Pipelinefilter
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.