AuftragsverfolgungKontakt
Filtertrichter, DURAN® | Avantor
Filtertrichter, DURAN®
25 ml, 100 mm, 25 mm, 55 mm, 4, 8 mm
Katalognr. SCOT258540403
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filtertrichter, DURAN®
Katalognr. SCOT258540403
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filtertrichter, DURAN®
Filtertrichter, DURAN®
25 ml, 100 mm, 25 mm, 55 mm, 4, 8 mm
Preis
SFr. 55.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte
Technische Daten
  • Platte Ø:
    25 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    25 ml
  • Länge:
    100 mm
  • Stiel A-Ø:
    8 mm
  • Stiel Länge:
    55 mm