Filtertrichter, DURAN®
25 ml, 100 mm, 25 mm, 55 mm, 3, 8 mm
Katalognr. SCOT258540309
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte
Technische Daten
- Platte Ø:25 mm
- Porosität:3
- Kapazität:25 ml
- Länge:100 mm
- Stiel A-Ø:8 mm
- Stiel Länge:55 mm