Kryoröhrchen, Nalgene®
Product Details & Documents
Diese Aufbewahrungsröhrchen eignen sich hervorragend für die Lagerung in der Forschung und zur allgemeinen Laborlagerung von wertvollen und genomischen Materialien bis hinunter zur Dampfphase von Flüssigstickstoff (bei Temperaturen bis zu –150 °C). Sie bestehen aus PPCO und besitzen HDPE-Schraubverschlüsse.
- Außengewinde
- Selbststehend
- Verwendung nicht zytotoxischer Rohstoffe für mehr Probensicherheit und zertifiziert DNase- und RNase-freie Röhrchen für die Genomik
- Röhrchen mit Beschriftungsbereich sind graduiert
System 100™ Röhrchen bieten eine maximale Lagerkapazität und besitzen einen PP-Verschluss und eine innen liegende Silikondichtung.
PS-Farbcodierungen passen in die Oberseite von Nalgene® Kryoröhrchenverschlüssen (außer Best.-Nr. 479-0006) und ermöglichen eine schnelle Identifizierung.
Warning: Do not store in the liquid phase of nitrogen without CryoFlex™ tubing.
PS colour coders fit into the top of Nalgene® cryogenic vial closures (except Cat. No. 479-0006). They provide quick identification.
: CE-gekennzeichnet für die Lagerung diagnostischer Proben in der EU. Höchstmögliche Sterilitätsgarantie mit SAL 10⁻⁶.
: Ohne CryoFlex™ Manschetten nicht zur Lagerung in der flüssigen Phase von Flüssigstickstoff geeignet.
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:11,7×47,5 mm
- Kapazität:1,50 ml
- Bezeichnung:System 100™ Röhrchen, mit Beschriftungsbereich, steril, RNase- und DNase-frei
- Verschluss-Farbe:Klar
- Boden:Konisch
- Cat. No.:479-3225
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung