Scheidetrichter, Squibb, Nalgene®
2000 ml, 53 mm
Katalognr. 527-2105
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
FEP, durchscheinend, Hahn aus TFE, Schraubverschluss aus ETFE.
- Auslaufsicherer Verschluss und Absperrhahn
- Bis auf den Absperrhahn autoklavierbar
- TFE-Hahn erfordert keine Schmierung
Bruchfest, transparent, antiadhäsiv zur leichten Reinigung, nicht benetzend zum vollständigen Ablauf der Flüssigkeiten und für jede in einem Scheidetrichter verwendete Chemikalie undurchlässig.
Documents
NALG4301-0250_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Kapazität:2000 ml
- Ø Verschluss:53 mm
- Cat. No.:527-2105
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis