Scheidetrichter, Squibb, Nalgene®
1000 ml, 53 mm
Katalognr. 527-2104
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
FEP, durchscheinend, Hahn aus TFE, Schraubverschluss aus ETFE.
- Auslaufsicherer Verschluss und Absperrhahn
- Bis auf den Absperrhahn autoklavierbar
- TFE-Hahn erfordert keine Schmierung
Bruchfest, transparent, antiadhäsiv zur leichten Reinigung, nicht benetzend zum vollständigen Ablauf der Flüssigkeiten und für jede in einem Scheidetrichter verwendete Chemikalie undurchlässig.
Dokumente
NALG4301-0250_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:1000 ml
- Ø Verschluss:53 mm
- Cat. No.:527-2104
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..