Büchner-Trichter, Nalgene®
2906 ml, 150 mm
Catalog # 221-0104
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP
- Leicht, stabil und langlebig
- In Ober- und Unterteil zerlegbar, zur einfachen Reinigung
- Autoklavierbar
Für Filterpapier oder Membranfiltrationsscheiben.
Specifications
- Kapazität:2906 ml
- Für Filter-Ø:150 mm
- Cat. No.:221-0104
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung