Pulvertrichter, Nalgene®
145 mm, 29 mm, PP, 32 mm, Powder funnels, 716 ml, 137 mm hieght
PPCO, durchscheinend.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Außenrippen zur besseren Luftableitung
- Autoklavierbar
Zum Umfüllen von pulvrigen Materialien. Paralleler Stiel verringert Verstopfungsgefahr.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
- Trichter A-Ø:145 mm
- Bezeichnung:Powder funnels, 716 ml, 137 mm hieght
- Material:PP
- Seq:04
- Stiel A-Ø:29 mm
- Stiel Länge:32 mm
- Cat. No.:221-0093
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung