Dewargefäße, Nalgene®
Dewargefäß 4150-9000
Katalognr. 478-5410
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Gefäß und Deckel aus HDPE. Unzerbrechliche Gefäße für die Kurzzeitlagerung von Eiswasser, Trockeneis und flüssigem Stickstoff.
- Double walls filled with urethane foam
- Vented insulated cover
- With carrying handle (except 10 L model)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Technische Daten
- Bezeichnung:Dewargefäß 4150-9000
- Seq:04
- Nutzinhalt:10 L
- Cat. No.:478-5410
- Innenhöhe:396 mm
- Modell:4150-9000
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Hals Ø:198 mm
- Temperaturbereich:−196...+100 °C
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
- Overall height:470 mm