Messkolben, Klasse B, Nalgene®
500 ml, 0,40 ± ml
Katalognr. 612-3025
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, mit PP-Schraubverschluss.
- Unzerbrechlich, für präzise Messungen
- Individuell kalibriert mit permanenter, farbiger Graduierungslinie
- Autoklavierbar, wenn der Stopfen vom Hals mit Gewinde entfernt und eine kleine Menge Wasser in den Kolben gegeben wurde. Reinigung mit leicht alkalischen Reinigungsmitteln empfohlen bis +60 °C (mögliche Beeinträchtigung der Genauigkeit bei über +60 °C)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certifications: ASTM E288 und ISO-Standard 384 Klasse B
Technische Daten
- Kapazität:500 ml
- Toleranz:0,40 ± ml
- Cat. No.:612-3025
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..