Messzylinder, Nalgene®
2000 ml, 20,0 ml, 12,0 ± ml
Katalognr. 612-4017
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP glasklar, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“ und „Ex“ bei 20 °C, nicht benetzbar
- Sechskantfuß aus blauem PP, stabiler, großer Ausguss, nahezu unzerbrechlich
- Erhabene Graduierung
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certifications: ASTM Klasse B, E1272 und ISO 6706
Technische Daten
- Kapazität:2000 ml
- Teilung:20,0 ml
- Toleranz:12,0 ± ml
- Cat. No.:612-4017
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung