AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder, Nalgene®
500 ml, 5,0 ml, 4,0 ± ml
Katalognr. 612-4015
Messzylinder, Nalgene®
Katalognr. 612-4015
Messzylinder, Nalgene®
Messzylinder, Nalgene®
500 ml, 5,0 ml, 4,0 ± ml
Preis
50.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP glasklar, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
  • Justiert auf „ln“ und „Ex“ bei 20 °C, nicht benetzbar
  • Sechskantfuß aus blauem PP, stabiler, großer Ausguss, nahezu unzerbrechlich
  • Erhabene Graduierung
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certifications: ASTM Klasse B, E1272 und ISO 6706
Technische Daten
  • Kapazität:
    500 ml
  • Teilung:
    5,0 ml
  • Toleranz:
    4,0 ± ml
  • Cat. No.:
    612-4015
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung