Messzylinder, Nalgene®
250 ml, 2,0 ml, 2,00 ± ml
612-4014
PMP glasklar, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“ und „Ex“ bei 20 °C, nicht benetzbar
- Sechskantfuß aus blauem PP, stabiler, großer Ausguss, nahezu unzerbrechlich
- Erhabene Graduierung
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
: ASTM Klasse B, E1272 und ISO 6706
- Kapazität:250 ml
- Teilung:2,0 ml
- Toleranz:2,00 ± ml
- Cat. No.:612-4014
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung