Messzylinder, Nalgene®
100 ml, 1,0 ml, 1,00 ± ml
Katalognr. 612-4013
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP glasklar, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“ und „Ex“ bei 20 °C, nicht benetzbar
- Sechskantfuß aus blauem PP, stabiler, großer Ausguss, nahezu unzerbrechlich
- Erhabene Graduierung
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
: ASTM Klasse B, E1272 und ISO 6706
Dokumente
Technische Daten
- Kapazität:100 ml
- Teilung:1,0 ml
- Toleranz:1,00 ± ml
- Cat. No.:612-4013
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung