Filtriergeräte
, Scheibe, 90 mm Ø, 1000 ml, , 95 mm
Katalognr. 511-5137
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Filteraufsatz in DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, PP Trichter und zwei fluorierte Dichtungsringe aus Gummi.
- Leicht auszutauschende Scheiben
- Sicheres und einfaches Entfernen des gefilterten Materials
- Scheiben sind leicht auf beiden Seiten zu reinigen
Schlitzsieb 511-5126 (48 mm Ø) geeignet als Papierfilter- oder Membranhalter auf dem 250 ml-Modell.
Certifications:
Ordering information: Filterkopf mit Gewinde mit Trichter und zwei Dichtungsringen, ohne Filterscheibe.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Für:Scheibe, 90 mm Ø
- Gewinde:95 mm
- Kapazität:1000 ml
- Seq:06