Filtriergeräte
, Scheibe, 50 mm Ø, 250 ml, , 54 mm
Katalognr. 511-5127
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Filteraufsatz in DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, PP Trichter und zwei fluorierte Dichtungsringe aus Gummi.
- Leicht auszutauschende Scheiben
- Sicheres und einfaches Entfernen des gefilterten Materials
- Scheiben sind leicht auf beiden Seiten zu reinigen
Schlitzsieb 511-5126 (48 mm Ø) geeignet als Papierfilter- oder Membranhalter auf dem 250 ml-Modell.
:
: Filterkopf mit Gewinde mit Trichter und zwei Dichtungsringen, ohne Filterscheibe.
:
:
:
Technische Daten
- Für:Scheibe, 50 mm Ø
- Gewinde:54 mm
- Kapazität:250 ml
- Seq:05