AuftragsverfolgungKontakt
Filtriergeräte
Filtriergeräte
, Scheibe, 90 mm Ø, 1000 ml, , 95 mm
Katalognr. 511-5130
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filtriergeräte
Katalognr. 511-5130
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filtriergeräte
Filtriergeräte
, Scheibe, 90 mm Ø, 1000 ml, , 95 mm
Preis
SFr. 187.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filteraufsatz in DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, PP Trichter und zwei fluorierte Dichtungsringe aus Gummi.
  • Leicht auszutauschende Scheiben
  • Sicheres und einfaches Entfernen des gefilterten Materials
  • Scheiben sind leicht auf beiden Seiten zu reinigen
Schlitzsieb 511-5126 (48 mm Ø) geeignet als Papierfilter- oder Membranhalter auf dem 250 ml-Modell.
Certifications:
Ordering information: Filterkopf mit Gewinde mit Trichter und zwei Dichtungsringen, ohne Filterscheibe.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
  • Für:
    Scheibe, 90 mm Ø
  • Gewinde:
    95 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    03