Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Deckel, DURAN® | Avantor

Exsikkator-Deckel, DURAN®

Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss, 150 DN, 85 mm, 215 mm
Katalognr. 467-1475
Anbieter:   DWK Life Sciences
Exsikkator-Deckel, DURAN®
Katalognr. 467-1475
Anbieter:  DWK Life Sciences
Exsikkator-Deckel, DURAN®
Exsikkator-Deckel, DURAN®

Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss, 150 DN, 85 mm, 215 mm

Preis
SFr. 161.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, klares Borosilikatglas , 3.3. Für WERTEX-Typ Vakuum-Exsikkatoren geeignet.

  • Mit Spezialrohr (NS 24/29, Typ WERTEX)
  • Mit Flansch mit ringförmiger Nut
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    215 mm
  • Nenngröße:
    150 DN
  • Typ:
    Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss
  • Höhe:
    85 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..