Closed dome tanks
Geschlossener gewölbter Tank, PP-Verschluss mit Silikon abgedichtet, Halsöffnung: 150 mm, 115 l, 470×981 mm
Katalognr. NALG2650-0030
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Dokumente
NALG2650-0030_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:115 l
- Bezeichnung:Geschlossener gewölbter Tank, PP-Verschluss mit Silikon abgedichtet, Halsöffnung: 150 mm
- Ø-A×H:470×981 mm
- Cat. No.:NALG2650-0030
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerschlussgrößeFür FlaschenVerfügbarkeitPreis
- NALG2651-0200mit Silikondichtung, Verschlussklemme152,3 mm75/115/ 210/380 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’130.00