Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
250 ml, GL 32 H, 64×64×155 mm
Supplier: DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Catalog # 215-1635
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
- Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar
DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Specifications
- Gewinde:GL 32 H
- Kapazität:250 ml
- Seq:09
- B×T×H:64×64×155 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



