Befüll-Belüftungsverschlüsse, Nalgene®
83B, Nalgene bottles and carboys with 83B closures, 12,7 mm
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß mit Dichtungen und Verschlüssen aus TPE.
- Passen auf alle großen Nalgene® Ballonflaschen oder Flaschen mit Schraubverschlüssen der Größen 53 mm (53B) oder 83 mm (83B)
- Auswahl zwischen 6,3 mm oder 12,7 mm Schlauch beim Verschluss 83 mm (83B)
- Autoklavierbar
Schraubverschlüsse zum sterilen Flüssigkeitstransfer von Nährmedien, biologischen Reagenzien, reinem Wasser und Chemikalien. Für Anwendungen, die die Verwendung von Bio-Reaktoren und Fermentern erfordern.
Delivery information: Zum Lieferumfang gehören neben dem Verschluss platinbehandelte Nalgene®-Silikonschläuche zum Ansaugen und Dispensieren, sowie ein Einfüll-Spritzschutz.
Technische Daten
- Verschlussgröße:83B
- Für:Nalgene bottles and carboys with 83B closures
- Schlauch Innen-Ø:12,7 mm
- Seq:03
- Cat. No.:216-8912
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung