DURAN® Probengläser
600 ml, 81 mm, 214 mm
Katalognr. 216-3317
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Bodenstopper als Standfuß. Luft- und flüssigkeitsdicht bei Verwendung von Gelenkfett.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Ext.Ø:81 mm
- Kapazität:600 ml
- Höhe:214 mm
- Seq:03