AuftragsverfolgungKontakt
Specimen loops | Avantor
Specimen loops
Probenöse, 0,5 mm, 3 mm, 40 mm
Katalognr. 391-0135
Anbieter:   KLS Martin Group
Specimen loops
Katalognr. 391-0135
Anbieter:  KLS Martin Group
Specimen loops
Probenöse, 0,5 mm, 3 mm, 40 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ø:
    3 mm
  • Bezeichnung:
    Probenöse, 0,5 mm
  • Länge:
    40 mm