Becher, niedrige Form, Nalgene®
250 ml
Katalognr. 213-7214
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE/PFA, transparent mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ‒270 bis +250 °C
- Autoklavierbar
Ideal für anspruchsvolle Anwendungsgebiete. Nicht für die Benutzung auf Heizplatten geeignet. Mit eingravierter Graduierung. Tropffrei, Einzelner Ausguss ermöglicht präzise Aussgusskontrolle.
Documents
Technische Daten
- Kapazität:250 ml
- Seq:03
- Cat. No.:213-7214
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung