Becher, niedrige Form, Nalgene®
50 ml
213-0212
PTFE/PFA, transparent mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ‒270 bis +250 °C
- Autoklavierbar
Ideal für anspruchsvolle Anwendungsgebiete. Nicht für die Benutzung auf Heizplatten geeignet. Mit eingravierter Graduierung. Tropffrei, Einzelner Ausguss ermöglicht präzise Aussgusskontrolle.
- Kapazität:50 ml
- Seq:01
- Cat. No.:213-0212
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung