AuftragsverfolgungKontakt
Mallets | Avantor
Mallets
Mallet, acc. to Williger, 140 g, 20 mm, 165 mm
Katalognr. MART23-216-01
Anbieter:   KLS Martin Group
Mallets
Katalognr. MART23-216-01
Anbieter:  KLS Martin Group
Mallets
Mallet, acc. to Williger, 140 g, 20 mm, 165 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mallet made of stainless steel used for bone surgery.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mallet, acc. to Williger
  • Länge:
    165 mm
  • Seq:
    01
  • Ø Kopf:
    20 mm
  • Kopfgewicht:
    140 g